missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™

Produktkod. p-3484461
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10651704

Brand: Thermo Scientific Maybridge CC48309CB

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 84547-62-6
Molekylformel C5H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 112.132
MDL-nummer MFCD08690274
InChI-nyckel WCKJRVKJTUIAFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12845046
IUPAC-namn (1-metylpyrazol-3-yl)metanol
LEDER CN1C=CC(=N1)CO

Spezifikation

Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol, 1-methyl, 1-methylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, akos pao-1076, pubchem23752, 1-methyl-3-pyrazolyl methanol, hydroxymethyl-1-methylpyrazole
Formel vikt 112.13
Procent renhet 95%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt