Läs mer
(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10651704
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10651704 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10122514 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10651704 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48309CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 84547-62-6
Molekylformel C5H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 112.132
MDL-nummer MFCD08690274
InChI-nyckel WCKJRVKJTUIAFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12845046
IUPAC-namn (1-metylpyrazol-3-yl)metanol
LEDER CN1C=CC(=N1)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol, 1-methyl, 1-methylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, akos pao-1076, pubchem23752, 1-methyl-3-pyrazolyl methanol, hydroxymethyl-1-methylpyrazole
Formel vikt 112.13
Procent renhet 95%