Läs mer
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15259736 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15259736
Brand: Thermo Scientific Acros 451510010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 84547-61-5
Molekylformel C5H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 112.13
InChI-nyckel WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
PubChem CID 11815316
IUPAC-namn (2-methylpyrazol-3-yl)methanol
LEDER CN1C(=CC=N1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Smältpunkt 57.0°C to 60.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.