Läs mer
(1-Metyl-lH-pyrazol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632705
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10632705 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10433024 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10632705 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62309CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 84547-61-5
Molekylformel C5H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 112.132
MDL-nummer MFCD08556301
InChI-nyckel WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
PubChem CID 11815316
IUPAC-namn (2-metylpyrazol-3-yl)metanol
LEDER CN1C(=CC=N1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%