Läs mer
1-metyl-lH-pyrazol-5-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10533192
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10533192 1 g 1g
10543192 10 g 10g
10103464 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10533192 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK03066DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 1192-21-8
Molekylformel C4H7N3
Molekylvikt (g/mol) 97.121
MDL-nummer MFCD00068156
InChI-nyckel JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1-methyl-5-aminopyrazole, 5-amino-1-methylpyrazole, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl, 2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1-methyl-pyrazole, 2-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 1-methylpyrazole-5-ylamine
PubChem CID 136927
IUPAC-namn 2-metylpyrazol-3-amin
LEDER CN1C(=CC=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 97.12
Procent renhet 97%