Läs mer
1-metyl-lH-pyrazol-3-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10368493
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10368493 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10235554 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10368493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48302DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 84547-60-4
Molekylformel C5H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 144.558
MDL-nummer MFCD03419367
InChI-nyckel JCZIPPIUHKRMOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, 1-methyl-3-pyrazolecarbonyl chloride, art-chem-bb b006627, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
PubChem CID 12845045
IUPAC-namn 1-metylpyrazol-3-karbonylklorid
LEDER CN1C=CC(=N1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.56
Procent renhet 97%