Läs mer
1-metyl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3484811
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10746905 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10226753 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10746905 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48301CB
Kemiska identifierare
CAS 25016-20-0
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.12
MDL-nummer MFCD00464254
InChI-nyckel YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
IUPAC-namn 1-metylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 126.11
Procent renhet 95%