Läs mer
1-metyl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 96 %
Produktkod. 11439480
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439480 250 mg 250mg
11449480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439480 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50317.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25016-20-0 | C5H6N2O2 | 126,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25016-20-0
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.12
MDL-nummer MFCD00464254
InChI-nyckel YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 573176
ChEBI CHEBI:74738
IUPAC-namn 1-metylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Smältpunkt 146°C to 156°C
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 126.11
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.