Läs mer
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine Sulfate, TRC
Produktkod. 30472950
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472950 5 g
30470593 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30472950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3280355G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20055-01-0
Molekylformel C4H10N4O4S
Molekylvikt (g/mol) 210.21
Synonym 4,5-Diamino-1-methylpyrazole Sulfate, 4,5-Diamino-1-methylpyrazole Hydrosulfate
IUPAC-namn 2-methylpyrazole-3,4-diamine;sulfuric acid
LEDER Cn1ncc(N)c1N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine Sulfate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H8N4.H2O4S/c1-8-4(6)3(5)2-7-8;1-5(2,3)4/h2H,5-6H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Formel vikt 210.0423