Learn More
1-metyl-lH-pyrazol-4-borsyrahydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11986241 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11986241 1 g 1g
11976241 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11986241 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 445490010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 1026796-02-0
Molekylformel C4H8BClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.38
MDL-nummer MFCD09972098
InChI-nyckel YFPLZINTZVVVJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpyrazole-4-boronic acid, hcl, 1-methyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid hydrochloride, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazole-4-boronic acid hcl, 1-methyl-1h-pyrazol-4-ylboronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazol-4-ylboronic acid hydrochloride, 1-methylpyrazole-4-boronic acid,hcl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid xhcl, 1-methylpyrazole-4-boronic acid hydrochloride, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid hcl
PubChem CID 45158882
IUPAC-namn (1-metylpyrazol-4-yl)boronsyra;hydroklorid
LEDER Cl.CN1C=C(C=N1)B(O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.38
Procent renhet 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.