Läs mer
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450416
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450416 1 g 1g
15460416 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53139.03
 Begränsad artikel
CAS: 761446-44-0 | Molecular Formula: C10H17BN2O2 | Molecular Weight: 208.07 g/mol
Det är ett reagens som används för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, transesterifieringsreaktioner. Det är involverat i flera reaktioner som ett reagens för framställning av aminotiazoler somγ -sekretasmodulatorer, amino-pyrido-indol-karboxamider, som potentiella JAK2-hämmare för behandling av myeloproliferativa sjukdomar, pyridinderivat som TGF-β 1 och aktiva A-signalhämmare och MK-2461-analoger som hämmare av c-Met-kinas för behandling av cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett reagens som används för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, transesterifieringsreaktioner. Det är involverat i flera reaktioner som ett reagens för framställning av aminotiazoler somγ -sekretasmodulatorer, amino-pyrido-indol-karboxamider, som potentiella JAK2-hämmare för behandling av myeloproliferativa sjukdomar, pyridinderivat som TGF-β 1 och aktiva A-signalhämmare och MK-2461-analoger som hämmare av c-Met-kinas för behandling av cancer.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 761446-44-0
Molekylformel C10H17BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 208.07
MDL-nummer MFCD03789259
InChI-nyckel UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2773987
IUPAC-namn 1-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
LEDER CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 59 °C till 64 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 208.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.