Läs mer
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7035422
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15460416
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53139.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Det är ett reagens som används för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, transesterifieringsreaktioner. Det är involverat i flera reaktioner som ett reagens för framställning av aminotiazoler somγ -sekretasmodulatorer, amino-pyrido-indol-karboxamider, som potentiella JAK2-hämmare för behandling av myeloproliferativa sjukdomar, pyridinderivat som TGF-β 1 och aktiva A-signalhämmare och MK-2461-analoger som hämmare av c-Met-kinas för behandling av cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is a reagent used for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, transesterification reactions. It is involved in several reactions as a reagent for the preparation of aminothiazoles as γ-secretase modulators,amino-pyrido-indol-carboxamides, as potential JAK2 inhibitors for myeloproliferative disorders therapy, pyridine derivatives as TGF-β1 and active A signaling inhibitors and MK-2461 analogs as inhibitors of c-Met kinase for the treatment of cancer.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool dry place. Ensure proper ventilation. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 761446-44-0
Molekylformel C10H17BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 208.07
MDL-nummer MFCD03789259
InChI-nyckel UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2773987
IUPAC-namn 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
LEDER CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 59°C to 64°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 208.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.