Läs mer
1-metyl-lh-pyrazol-4-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10727105
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10727105 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10586894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727105 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC77402DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 79583-19-0
Molekylformel C5H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 144.558
MDL-nummer MFCD03421496
InChI-nyckel QLBBQLJPRXPVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
PubChem CID 3164931
IUPAC-namn 1-metylpyrazol-4-karbonylklorid
LEDER CN1C=C(C=N1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.56
Procent renhet 97%