Läs mer
1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450518
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450518 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15450518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54146.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 25016-11-9 | C5H6N2O | 110,116 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
CAS 25016-11-9
Smältpunkt 29 °C till 34 °C
Flampunkt >230 °C (446 °F)
Molekylformel C5H6N2O
MDL-nummer MFCD00460465
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl, 4-formyl-1-methylpyrazole, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-methylpyrazole-4-carboxyaldehyde, 1-methyl-1h-pyrazol-4-carbaldehyd, 1-methylpyrazole-4-aldehyde, acmc-1cs06
InChI-nyckel MYFZXSOYJVWTBL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=C(C=N1)C=O
IUPAC-namn 1-metylpyrazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 110.116
PubChem CID 573117
Formel vikt 110.12
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.