Läs mer
1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11966221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11966221 5 g 5g
11956221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11966221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444080050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 5952-92-1 | C5H6N2O2 | 126,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5952-92-1
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.11
InChI-nyckel UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl, 4-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methylpyrazole-4-carboxylicacid, zlchem 1243, pubchem16306, pubchem20860, acmc-209me3
PubChem CID 643160
ChEBI CHEBI:74741
IUPAC-namn 1-metylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CN1C=C(C=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 207 °C till 209 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.