Läs mer
1-Metyl-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15420988
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420988 250 mg 250mg
15400988 1 g 1g
15410988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54785.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 288148-34-5 | C4H5ClN2O2S | 180,606 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288148-34-5
Molekylformel C4H5ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 180.606
MDL-nummer MFCD04968667
InChI-nyckel RDAVKKQKMLINOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylpyrazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-9ci, 4-chlorosulfonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 17024730
IUPAC-namn 1-metylpyrazol-4-sulfonylklorid
LEDER CN1C=C(C=N1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 179.98
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.