Läs mer
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11436170
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11436170
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27094.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester is used as a pharmaceutical intermediate, agrochemical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 847818-74-0
Molekylformel C10H17BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 208.07
MDL-nummer MFCD05861380
InChI-nyckel HLXOVAMYQUFLPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-boronic acid pinacol ester, cbi-bb zero/005567, 1h-pyrazole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylpyrazol-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 4912908
IUPAC-namn 1-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
LEDER CN1N=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 58°C to 61°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 208.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.