Läs mer
1-metyl-1H-pyrazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10347694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347694 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10022514 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62304CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 27258-33-9
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD03419801
InChI-nyckel RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
PubChem CID 7019414
IUPAC-namn 2-metylpyrazol-3-karbaldehyd
LEDER CN1N=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 110.12
Procent renhet 97%