Läs mer
1-metyl-lH-pyrazol-5-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10327264
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10327264 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10702125 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10327264 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62303CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1020721-61-2
Molekylformel C4H5ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 180.606
MDL-nummer MFCD09065021
InChI-nyckel OWLKLUGPVSESBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulfonyl chloride, 2-methyl-2h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 5-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, chloro 1-methylpyrazol-5-yl sulfone, 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulphonyl chloride, 2-methylpyrazol-3-yl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 22472621
IUPAC-namn 2-metylpyrazol-3-sulfonylklorid
LEDER CN1C(=CC=N1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.61
Procent renhet 97%