Läs mer
1-Metyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10453024
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10453024 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10265624 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453024 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70901CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 116855-09-5
Molekylformel C8H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 177.163
MDL-nummer MFCD11109332
InChI-nyckel WEZYUZRHWLFJDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid,1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methyl, acmc-1bnof, 1-methyl-3-pyrazolo 3,4-b pyridinecarboxylic acid, 1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 14140175
IUPAC-namn 1-metylpyrazolo[3,4-b]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.16
Procent renhet 97%