Läs mer
(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine |
| Formel vikt | 110.16 |
| Procent renhet | 97% |