Läs mer
1-metyl-1H-pyrrol-2-karbaldehyd, TRC
Produktkod. 30483138
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30483138 25 g
1 options
Produktkod. 30483138 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32854025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1192-58-1
Molekylformel C6H7NO
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methyl-2-formylpyrrole, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole, 2-Formyl-N-methylpyrrole, N-Methyl-2-formylpyrrole, N-Methyl-2-pyrrolaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolylcarboxaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carbaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, NSC 72386
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
LEDER Cn1cccc1C=O
IUPAC-namn 1-metylpyrrol-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Formel vikt 109.0528