Läs mer
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 125.13 |
| Procent renhet | 97% |