Läs mer
1-metyl-2-bensimidazolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10472441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10472441 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10472441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 276500050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1849-01-0 | C8H8N2O | 148.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-benzimidazolinone
Namnnotering 98%
CAS 1849-01-0
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 192°C to 196°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8N2O
MDL-nummer MFCD00142654
Kvantitet 5 g
Beilstein 24, IV, 276
Synonym 1-methyl-2-benzimidazolinone, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-methyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, n-methylbenzimidazolone, 1-methylbenzimidazolone, n-methylbenzimidazolinone
InChI-nyckel PYEHNKXDXBNHQQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C(=O)NC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 3-metyl-lH-bensimidazol-2-on
Molekylvikt (g/mol) 148.17
PubChem CID 590540
Formel vikt 148.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.