Läs mer
1-Metyl-2-imidazolidinon, 98+%
Produktkod. 10554664 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10554664 2 g Glasflaska 2g
10523231 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10554664 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304150020
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 694-32-6 | C4H8N2O | 100,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 694-32-6
Molekylformel C4H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00800601
InChI-nyckel JTPZTKBRUCILQD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 567600
IUPAC-namn 1-metylimidazolidin-2-on
LEDER CN1CCNC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-imidazolidinone
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2 g
Synonym 1-methyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidone, n-methylimidazolidinone, acmc-209yb9, 3-methylimidazolidin-2-one, 1-methylimidazolidine-2-one, 1-methyl-imidazolidin-2-one, 2-imidazolidinone,1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidinone #
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.