missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole |
| CAS | 14486-52-3 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole, 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | CSc1nccn1C |
| IUPAC-namn | 1-methyl-2-methylsulfanylimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.2 |
| Formel vikt | 128.0408 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?