Läs mer
1-Methyl-2-oxindole (1-Methyl-2-indolone), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-oxindole (1-Methyl-2-indolone) |
| CAS | 61-70-1 |
| Molekylformel | C9 H9 N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Methyl-1,3-dihydroindol-2-one, 1-Methyl-1H-indolin-2-one, 1-Methyl-2-indolinone, 1-Methyl-2-oxindole, 1-Methylindol-2(3H)-one, 1-Methyloxindole, Ba 2777, N-Methyl-2-indolinone, N-Methylindol-2(3H)-one, N-Methyloxindole, NSC 97219 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | CN1C(=O)Cc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-methylindolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.174 |
| Formel vikt | 147.0684 |