missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1-Methyl-2-phenylethyl)-carbamic Acid, 2-Methylpropyl Ester, TRC

Produktkod. 30465892
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465892 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30465892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33892350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1-Methyl-2-phenylethyl)-carbamic Acid, 2-Methylpropyl Ester
CAS 27822-62-4
Molekylformel C14H21NO2
Kvantitet 50 mg
Synonym Isobutyl(1-phenylpropan-2-yl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2/c1-11(2)10-17-14(16)15-12(3)9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,11-12H,9-10H2,1-3H3,(H,15,16)
LEDER CC(C)COC(=O)NC(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn 2-methylpropyl N-(1-phenylpropan-2-yl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 235.32
Formel vikt 235.1572
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.