Läs mer
1-metyl-2-fenylindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449617
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449617 250 g 250g
11429617 10 g 10g
11439617 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22105.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3558-24-5 | C15H13N | 207.276 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3558-24-5
Molekylformel C15H13N
Molekylvikt (g/mol) 207.276
MDL-nummer MFCD00022892
InChI-nyckel SFWZZSXCWQTORH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-phenyl-1h-indole, 2-phenyl-n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl-2-phenyl, n-methyl-2-phenylindole, indole, 1-methyl-2-phenyl, pubchem7435, n-methyl-2-phenyl indole, n-methyl-2-phenyl-indole, acmc-1cp6x, 1-methyl-2-phenyl-indole
PubChem CID 77095
IUPAC-namn 1-metyl-2-fenylindol
LEDER CN1C2=CC=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-phenylindole
Smältpunkt 98°C to 99°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 148770
Formel vikt 207.28
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.