Läs mer
1-Methyl-2-piperidinemethanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10581421 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10581421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168050250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-piperidinemethanol
Namnnotering 97%
CAS 20845-34-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 79.0°C to 80.0°C (7.0mmHg)
Flampunkt 77°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H15NO
Brytningsindex 1.4813 to 1.4833
MDL-nummer MFCD00006494
Kvantitet 25g
Synonym 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvent
InChI-nyckel HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCCCC1CO
IUPAC-namn (1-methylpiperidin-2-yl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 129.2
PubChem CID 89394
Formel vikt 129.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-2-piperidinemethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.