Läs mer
1-Methyl-2-piperidinemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-piperidinemethanol |
| CAS | 20845-34-5 |
| Molekylformel | C7H15NO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (1-Methyl-2-piperidyl)methanol, (1-Methylpiperidin-2-yl)methanol, (±)-2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-Methyl-2-(hydroxymethyl)piperidine, 2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 2-Hydroxymethyl-N-methylpiperidine, N-Methyl-2-piperidinemethanol, NSC 45464 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCCC1CO |
| IUPAC-namn | (1-methylpiperidin-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vikt | 129.1154 |