Läs mer
(1-metyl-2-piperidnyl)metanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10696483
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696483 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10612025 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10450584 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01154DA
Kemiska identifierare
CAS 5298-72-6
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.22
MDL-nummer MFCD05022432
InChI-nyckel PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2794677
LEDER CN1CCCCC1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-2-piperidinyl)methanamine
Densitet 0.9102g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methylpiperidin-2-yl methanamine, 1-methyl-2-piperidinyl methanamine, 2-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-2-yl methanamine, c-1-methyl-piperidin-2-yl-methylamine, 1-methyl-2-piperidnyl methanamine, 1-methyl-2-piperidyl methylamine, pubchem8033, 1-methyl-2-aminomethylpiperidine, 2-piperidinemethanamine,1-methyl
IUPAC-namn 1-(l-metylpiperidin-2-yl)metanamin
Formel vikt 128.22
Procent renhet 97%