Läs mer
1-metyl-2-propylbensen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312181
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30312181 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30312181 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15142050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-n-propylbenzene
CAS 1074-17-5
Analyt- eller komponentnamn 1-Methyl-2-n-propylbenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Toluene, o-propyl- (6CI,8CI), 1-Methyl-2-propylbenzene, 1-Methyl-2-n-propylbenzene, 1-Propyl-2-methylbenzene, 2-Methyl-1-propylbenzene, 2-Propyltoluene, NSC 73977, o-Methylpropylbenzene, o-Propyltoluene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h4-5,7-8H,3,6H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCc1ccccc1C
IUPAC-namn 1-metyl-2-propylbensen
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 134.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 134,1096 g/mol