Läs mer
1-Methyl-2-pyridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-pyridone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 109.0528 |