Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, 99,5 %, extra torr över molekylsikt, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15234228 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15234228 500 mL 500ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15234228 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364385000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 SEK
    1313.10 SEK / 500ml
    Save 41.90 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smältpunkt -24,0 °C
CAS 872-50-4
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 91 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Brytningsindex 1,4690 till 1,4710
Analysprocentintervall 99,5 % min. (GC)
Molekylformel C5H9NO
Viskositet 1,67 mPa (20 °C)
Vatten 0,005% max. (Coulometrisk)
Beilstein 21,237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15,619
Kokpunkt 202,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 99.13
Formel vikt 99.13
Procent renhet 99.50%
Kvalitet Extra torr över molekylsikt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.