Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Smältpunkt | -24,0 °C |
| Abs. | 0,01 max vid 340 nm, 0,01 max vid 450 nm, 0,1 max vid 320 nm, 0,5 max vid 300 nm, 1 max. vid 285 nm |
| CAS Min % | 99.4 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Densitet | 1.0300g/mL, 1.03 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Flampunkt | 91 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.