Läs mer
1-Metyl-2-pyrrolidinon, 99,5 %, för peptidsyntes
Produktkod. 11986581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11986581 10 L Metalltrumma 10 L
10361334 1 L Glasflaska 1 L
10113781 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11986581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10615.00 SEK
    10304.46 SEK / 10 L
    Save 310.54 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-50-4
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.13
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
LEDER CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smältpunkt -24,0 °C
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kvantitet 10 L
Flampunkt 91 °C
Förpackning Metalltrumma
Brytningsindex 1,4690 till 1,4710
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Viskositet 1,67 mPa (20 °C)
Vatten 0,1 % max. (K.F.)
Beilstein 21,237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15,619
Kokpunkt 202,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Formel vikt 99.13
Procent renhet 99.50%
Kvalitet Peptidsyntes
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.