Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, 99 %, reagenskvalitet, Solstice
Produktkod. 15647970
Change view
Kvantitet:
1 L
18 L
25 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
18 L
25 L
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15647970 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15607970 1 L Glasflaska 1 L
15637970 4 x 4 L Glasflaska Paket med 4
15697960 18 L Rostfri stålburk 18 L
15627970 25 L Rostfri stålburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15647970 Leverantör Fluka Leverantörsnummer M796036X1L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-50-4
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.133
MDL-nummer MFCD00003193
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
LEDER CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8,5 till 10 (vid 100,00 g/L 20 °C)
Smältpunkt -24 °C
Färg Färglös
Densitet 1,028 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.095
Flampunkt 91 °C (195,8 °F)
Tändpunkt 518 °F
Odör Aminliknande
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 0,99 mmHg (40 °C), 0,29 mmHg (20 °C)
Beilstein 106420
Kokpunkt 204 °C (10¹⁹ hPa)
Löslighetsinformation Fullt blandbar i vatten
Formel vikt 99,13 g/mol
Procent renhet 0.99
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-pyrrolidone