Läs mer
1-Metyl-2-pyrrolidinon, 99+%
Produktkod. 11454963
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454963 2500 g 2500g
11444963 500 g 500g
11464963 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11454963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12260.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 SEK
    1049.65 SEK / 2500g
    Save 210.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99,13 g/mol
1-metyl-2-pyrrolidinon är användbar för kemisk funktionalisering av grafenark genom solvotermisk reduktion av grafenoxid. Den är också användbar för farmaceutiska och olika industriella tillämpningar på grund av dess breda solvens och låga volatilitet. Det används som strippningsmedel, ugnsrengöringsmedel och färgborttagningsmedel. Det är involverat i utvinningen av smörjoljeprocessen och i reningen av syntetisk gas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-metyl-2-pyrrolidinon är användbar för kemisk funktionalisering av grafenark genom solvotermisk reduktion av grafenoxid. Den är också användbar för farmaceutiska och olika industriella tillämpningar på grund av dess breda solvens och låga volatilitet. Det används som strippningsmedel, ugnsrengöringsmedel och färgborttagningsmedel. Det är involverat i utvinningen av smörjoljeprocessen och i reningen av syntetisk gas.
Löslighet
Blandbar med vatten, lägre alkoholer, ketoner, etylacetat, ricinolja, kloroform och bensen. Måttligt blandbar med alifatiska kolväten.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-50-4
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.13
MDL-nummer MFCD00003193
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
LEDER CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smältpunkt -24 °C
Densitet 1.033
Kvantitet 2500 g
Flampunkt 86 °C (187 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.4705
Beilstein 106420
Kokpunkt 204 °C
Löslighetsinformation Blandas med vatten, lägre alkoholhalter, ketoner, etylacetat, ricinolja, kloroform och bensen. Måttligt blandbar med alifatiska kolväten.
Formel vikt 99.13
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.