Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, ACS-kvalitet, 99,0+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374928
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374928 4 x 4 L 16 L
11450630 500 mL 500ml
11344928 1 L 1 L
11364928 4 x 1 L 4 L
11354928 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11374928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043894.M6
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS-nummer-872-50-4, 4L, 106420, 204 grader C, färglös till gul, 1,033 g/mL, 212-828-1, 86 grader C (187 grader F), 99,13, ACS-reagens, H227-H3915-H73D3H3D3H3D3D3D3D3D, H227-H3915-H3D3D P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+ P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, -24 grader
1-metyl-2-pyrrolidinon, är användbar för spektrofotometri, kromatografi och ICP-MS-detektion. Det är användbart för kemisk funktionalisering av grafenark genom solvotermisk reduktion av grafenoxid. Den är också användbar för farmaceutiska och olika industriella tillämpningar på grund av dess breda solvens och låga volatilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-50-4
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.13
MDL-nummer MFCD00003193
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
LEDER CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smältpunkt -24°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.033 g/mL
Kvantitet 4 x 4 L
Flampunkt 86°C (187°F)
Odör Amine-like
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4705
Beilstein 106420
Kokpunkt 204°C
Löslighetsinformation Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formel vikt 99.13
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.