Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, ACS-reagens, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Densitet | 1,028 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 0.095 |
| Flampunkt | 91 °C (195,8 °F) |
| Tändpunkt | 518 °F |
| Ångtryck | 0,29 mmHg (20 °C), 0,99 mmHg (40 °C) |
| Beilstein | 106420 |
| Formel vikt | 99,13 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-pyrrolidone