Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11996581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11996581 10 L Plasttrumma 10 L
10370144 250 mL Glasflaska 250ml
10094963 1 L Glasflaska 1 L
11320856 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11996581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390680100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-50-4
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.133
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
LEDER CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smältpunkt -24.0°C
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kvantitet 10 L
Flampunkt 91°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plasttrumma
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4690 to 1.4710
Viskositet 1.67 mPa.s (20°C)
Vatten 0.05% max.
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Kokpunkt 202.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vikt 99.13
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.