Learn More
1-metyl-2-pyrrolidinon, vattenfritt vattenfritt, 99,5 %, förpackat under argon i återförslutbara ChemSeal™ flaskor
Beschreibung
1-metyl-2-pyrrolidinon är användbar för kemisk funktionalisering av grafenark genom solvotermisk reduktion av grafenoxid. Den är också användbar för farmaceutiska och olika industriella tillämpningar på grund av dess breda solvens och låga volatilitet. Det används som strippningsmedel, ugnsrengöringsmedel och färgborttagningsmedel. Det är involverat i utvinningen av smörjoljeprocessen och i reningen av syntetisk gas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Förpackad under argon
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-Pyrrolidinone |
| Smältpunkt | -24 °C |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 1.033 g/mL |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 86 °C (187 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Förpackning | ChemSeal™ Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.4705 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.