Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, vattenfritt vattenfritt, 99,5 %, förpackat under argon i återförslutbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11370358
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
4 L
400ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370358 4 x 1 L 4 L
11380358 100 mL 100ml
11350358 4 x 100 mL 400ml
11360358 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11370358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043741.M1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99,13 g/mol
1-metyl-2-pyrrolidinon är användbar för kemisk funktionalisering av grafenark genom solvotermisk reduktion av grafenoxid. Den är också användbar för farmaceutiska och olika industriella tillämpningar på grund av dess breda solvens och låga volatilitet. Det används som strippningsmedel, ugnsrengöringsmedel och färgborttagningsmedel. Det är involverat i utvinningen av smörjoljeprocessen och i reningen av syntetisk gas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-50-4
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.13
MDL-nummer MFCD00003193
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
LEDER CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-Pyrrolidinone
Smältpunkt -24 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.033 g/mL
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt 86 °C (187 °F)
Odör Aminliknande
Förpackning ChemSeal™ Flaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4705
Beilstein 106420
Kokpunkt 204 °C
Löslighetsinformation Blandas med vatten, lägre alkoholhalter, ketoner, etylacetat, ricinolja, kloroform och bensen. Måttligt blandbar med alifatiska kolväten.
Formel vikt 99.13
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.