Läs mer
1-Metyl-2-pyrrolidinon, Biograde, 99,5 %
Beskrivning
Lämplig för biotekniska tillämpningar.1-metyl-2-pyrrolidinon, är användbar för spektrofotometri, kromatografi och ICP-MS-detektion. Det är användbart för kemisk funktionalisering av grafenark genom solvotermisk reduktion av grafenoxid. Den är också användbar för farmaceutiska och olika industriella tillämpningar på grund av dess breda solvens och låga volatilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
- Lämplig för biotekniska applikationer
- Användbar för spektrofotometri, kromatografi och ICP-MS-detektion
- Används för kemisk funktionalisering av grafenark genom solvotermisk reduktion av grafenoxid
- Även användbar för farmaceutiska, olika industriella tillämpningar på grund av dess breda solvens och låga volatilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Smältpunkt | -24 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1,033 g/cm3 vid 20 °C |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 86 °C (187 °F) |
| Tändpunkt | 270 °C (518 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Förpackning | Under argon |
| Fysisk form | Vätska, förpackad under argon |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.