Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, bioteknikgrad, ≥99,7 %, Solstice
Produktkod. 15645680
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2.5 L
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15645680 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15635680 1 L Glasflaska 1 L
15655680 2 L Glasflaska 2 L
15665680 4 x 2 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15645680 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 4944962.5L
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Biotech. kvalitet,≥ 99,7 %
  • Solstice utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
  • När nya tillämpningar och tekniker dyker upp fortsätter Solstice att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven för laboratorier och läkemedelsproduktion
  • Våra förpackningslösningar, från laboratoriestorlek till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-50-4
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.133
MDL-nummer MFCD00003193
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
LEDER CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8,5 till 10 (vid 20 °C)
Smältpunkt -24 °C
Densitet 1,028 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.095
Flampunkt 91 °C (195,8 °F)
Tändpunkt 518 °F
Odör Aminliknande
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 0,99 mmHg (40 °C), 0,29 mmHg (20 °C)
Beilstein 106420
Kokpunkt 204 °C
Formel vikt 99,13 g/mol
Procent renhet ≥99.7%