Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10783801 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
25 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10783801 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
12626747 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10783801 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/5125/08
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
pH 7.7 to 8.0
Smältpunkt -24°C
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 0.7mbar 25
Kokpunkt 202°C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methyl-2-pyrrolidone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methyl-2-pyrrolidone