Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| pH | 7,7 till 8,0 |
| Smältpunkt | -24 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 25 L |
| Förpackning | Metallburk |
| Ångtryck | 0,7 mbar 25 |
| Kokpunkt | 202 °C |