Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15672840
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 4 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672840 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15662840 1 L Glasflaska 1 L
15682840 4 x 4 L Glass Bottle Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15672840 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2704582.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-50-4
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.133
MDL-nummer MFCD00003193
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
LEDER CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smältpunkt -24°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99%
Abs. max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 325 nm, max. 0.50 at 300 nm, max. 1.0 at 285 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 1.028 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 91°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H9NO
Beilstein 106420
Kokpunkt 204°C
Formel vikt 99.13
Procent renhet >99%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-pyrrolidone