Läs mer
1-metyl-2-pyrrolidinon-d3, TRC
Produktkod. 30475271
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30475271 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30475271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32612225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-2-pyrrolidinone-d3
CAS 933-86-8
Molekylformel C5H6D3NO
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-Methyl-5-pyrrolidinone-d3, 1-Methylazacyclopentan-2-one-d3, 1-Methylpyrrolidone-d3, AgsolEx 1-d3, M-Pyrol-d3, Microposit 2001-d3, N 0131-d3, N-Methyl-2-ketopyrrolidine-d3, N-Methyl-γ-butyrolactam-d3, N-Methylbutyrolactam-d3, N-Methylpyrrolidone-d3, NMP-d3, NSC 4594-d3, Pharmasolve-d3, Pyrol M-d3, SL 1332-d3
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3
LEDER O=C1CCCN1C([2H])([2H])[2H]
Molekylvikt (g/mol) 102.15